3-Etil-o-xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dimethylethylbenzene, 1-Ethyl-2,3-dimethylbenzene
E0280-0.1ML
TCIAE0280-0.1MLEA 134 EUR
TCIAE0280-0.1ML
3-Etil-o-xileno ≥99.0% (por GC)
3-Etil-o-xileno
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: –50°C
Densidad: 0.8881
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00059232
Núm. CAS: 933-98-2
EINECS: 213-275-9
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68fa1118c20f3c9a7bf01293d972b3bc0eff29a&vid=e68fa1118c20f3c9a7bf01293d972b3bc0eff29a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %