Ethylene glycol diglycidyl ether mixture

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1,2-Diglycidyloxyethane, 1,2-Bis(2,3-epoxypropoxy)ethane

E0342-25G E0342-500G
TCIAE0342-25GEA 16 EUR
TCIAE0342-25G TCIAE0342-500G
Ethylene glycol diglycidyl ether mixture
Ethylene glycol diglycidyl ether
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.19 g/mol
Pto. de inflamación: 157°C
Número MDL: MFCD00005142
Núm. CAS: 2224-15-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Oxirane oxygen 11.5 to 12.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR