Bromuro de (etil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

E0382-25G E0382-500G E0382-100G
TCIAE0382-25GEA 16 EUR
TCIAE0382-25G TCIAE0382-500G TCIAE0382-100G
Bromuro de (etil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (etil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₀H₂₀BrP
Pto. de fusión: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011838
Núm. CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e5f23a90854325e4f985b04439980471e31fbac&vid=2e5f23a90854325e4f985b04439980471e31fbac&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR