Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio

E0518-25ML E0518-500ML
TCIAE0518-25MLEA 21 EUR
TCIAE0518-25ML TCIAE0518-500ML
Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Ethylene glycol monovinyl ether
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00192151
Núm. CAS: 764-48-7
EINECS: 212-124-4
UN: 3271
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR