7-Ethylcamptothecin 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione

E0781-1G E0781-100MG
TCIAE0781-1GEA 226 EUR
TCIAE0781-1G TCIAE0781-100MG
7-Ethylcamptothecin 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
7-Ethylcamptothecin
Formula: C₂₂H₂₀N₂O₄
MW: 376.41 g/mol
Número MDL: MFCD06657922
Núm. CAS: 78287-27-1
UN: 1544
ADR: 6.1 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +46.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOH=8:2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR