Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

E0881-5G E0881-25G
TCIAE0881-5GEA 119 EUR
TCIAE0881-5G TCIAE0881-25G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD09832999
Núm. CAS: 62846-82-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR