Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

E1154-1G E1154-5G
TCIAE1154-1GEA 46 EUR
TCIAE1154-1G TCIAE1154-5G
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09910281
Núm. CAS: 51940-64-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR