Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

E1241-5G E1241-25G
TCIAE1241-5GEA 62 EUR
TCIAE1241-5G TCIAE1241-25G
Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD00082657
Núm. CAS: 13078-21-2
EINECS: 235-977-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f478529d25a9ac0129386901c3af14b2c661ede&vid=7f478529d25a9ac0129386901c3af14b2c661ede&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR