Formamida ≥98.5% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

F0045-25G F0045-500G
TCIAF0045-25GEA 18 EUR
TCIAF0045-25G TCIAF0045-500G
Formamida ≥98.5% (por GC)
Formamida
Formula: HCONH₂
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 175°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 14,04237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&vid=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR