3-Fluoro-p-anísaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 3-Fluoro-4-anísaldehído

F0480-1G F0480-5G
TCIAF0480-1GEA 24 EUR
TCIAF0480-1G TCIAF0480-5G
3-Fluoro-p-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-p-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00003349
Núm. CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56956807adbd5a53a33a57ae9da3afd039c8b855&vid=ec84ae7d21209f4bb9ab38aeef0e05e84747ec4e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR