Formilhidrazina ≥97.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide

F0667-25G F0667-100G
TCIAF0667-25GEA 56 EUR
TCIAF0667-25G TCIAF0667-100G
Formilhidrazina ≥97.0% (by HPLC)
Formilhidrazina
Formula: CH₄N₂O
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007589
Núm. CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&vid=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR