2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

F0780-25G F0780-5G
TCIAF0780-25GEA 197 EUR
TCIAF0780-25G TCIAF0780-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,436 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00061286
Núm. CAS: 141483-15-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d8ef9863209f0e7e0dbad2a6f0189b30a634f2&vid=06d8ef9863209f0e7e0dbad2a6f0189b30a634f2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR