6-Fluoro-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 6-Fluoro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

F0906-1G
TCIAF0906-1GEA 91 EUR
TCIAF0906-1G
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formula: C₉H₅FO₃
MW: 180,13 g/mol
Número MDL: MFCD03094006
Núm. CAS: 1994-13-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR