Glioxilato de etilo 47% in toluene

Proveedor: TCI
Peligro

G0264-25G G0264-500G G0264-100G
TCIAG0264-25GEA 41 EUR
TCIAG0264-25G TCIAG0264-500G TCIAG0264-100G
Glioxilato de etilo 47% in toluene
Glioxilato de etilo
Formula: C₄H₆O₃
Pto. de inflamación: 7°C
Número MDL: MFCD00044009
Núm. CAS: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1294
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Concentration (Oxime Formation) 47.0 to 51.7 w/w%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR