Galβ(1-3)GalNAc-ɑ-pNP ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0375-5MG
TCIAG0375-5MGEA 309 EUR
TCIAG0375-5MG
Galβ(1-3)GalNAc-ɑ-pNP ≥97.0% (by HPLC)
Gal beta(1-3)GalNAc-alpha-pNP
Formula: C₂₀H₂₈N₂O₁₃
MW: 504.45 g/mol
Pto. de fusión: 228°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064051
Núm. CAS: 59837-14-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%