Glycidyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acrylic acid Glycidyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
G0497-5G
TCIAG0497-5GEA 138 EUR
TCIAG0497-5G
Glycidyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Glycidyl acrylate
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 61°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005138
Núm. CAS: 106-90-1
EINECS: 203-440-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=defe8713e09a13e1d80d655d3114be86d5618c8a&vid=defe8713e09a13e1d80d655d3114be86d5618c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %