1-Henicosanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Heneicosanol, Heneicosyl alcohol, 1-Heneicosanol
H0011-10G
TCIAH0011-10GEA 951 EUR
TCIAH0011-10G
1-Henicosanol ≥98.0% (por GC)
1-Henicosanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₉CH₂OH
Pto. Ebullición: 170 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 68…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062834
Núm. CAS: 15594-90-8
EINECS: 239-673-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=385bda475a4013db31aac5680bf3f8a7b0b79bc6&vid=385bda475a4013db31aac5680bf3f8a7b0b79bc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency