HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Hexamethyldisilazane

H0089-100ML H0089-500ML H0089-25ML
TCIAH0089-100MLEA 25 EUR
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML TCIAH0089-25ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) ≥96.0% (por GC)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: -82
Pto. de inflamación: 8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
IR: 01-2119438176-38
Índice Merck: 14,04689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&vid=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR