Hexanoato de pentilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

H0106-25ML H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA 19 EUR
TCIAH0106-25ML TCIAH0106-500ML
Hexanoato de pentilo ≥98.0% (por GC)
Hexanoato de pentilo
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 225 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00027281
Núm. CAS: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Índice Merck: 14,00605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&vid=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR