2-Hidroxi-m-anisaldehído ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde

H0262-25G H0262-500G H0262-100G
TCIAH0262-25GEA 27 EUR
TCIAH0262-25G TCIAH0262-500G TCIAH0262-100G
2-Hidroxi-m-anisaldehído ≥99.0% (por GC)
2-Hidroxi-m-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 268°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003322
Núm. CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee811599c2603ce1b901ddbceceaec385739ff96&vid=05f4aa6dd5114599b9e45d1858b8fbd629ef960f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR