4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica
H0272-500ML
TCIAH0272-500MLEA 16 EUR
TCIAH0272-500ML
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98.0% (por GC)
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: –44°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00004471
Núm. CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4096f9fbd19d9dd51926c9e6d7aa323a14de8046&vid=4096f9fbd19d9dd51926c9e6d7aa323a14de8046&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %