Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI

H0454-25G H0454-500G H0454-100G
TCIAH0454-25GEA 89 EUR
TCIAH0454-25G TCIAH0454-500G TCIAH0454-100G
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007543
Núm. CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&vid=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR