5-Hexin-3-ol ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

H0462-5ML
TCIAH0462-5MLEA 159 EUR
TCIAH0462-5ML
5-Hexin-3-ol ≥90.0% (por GC)
5-Hexin-3-ol
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 139°C
Densidad: 0,8918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041593
Núm. CAS: 19780-84-8
EINECS: 243-304-0
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=201fe703c20d34b30467a5e6a839ba640bb859fd&vid=201fe703c20d34b30467a5e6a839ba640bb859fd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR