1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

H0479-25ML H0479-100ML
TCIAH0479-25MLEA 47 EUR
TCIAH0479-25ML TCIAH0479-100ML
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00003181
Núm. CAS: 2955-88-6
EINECS: 220-976-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05594c51e071b46b255a6b5599afa34bbd5b280d&vid=05594c51e071b46b255a6b5599afa34bbd5b280d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR