α-n-Hexylcinnamaldehyde ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, α-Hexylcinnamaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde, 2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde

H0685-25ML H0685-500ML
TCIAH0685-25MLEA 17 EUR
TCIAH0685-25ML TCIAH0685-500ML
α-n-Hexylcinnamaldehyde ≥90.0% (por GC)
α-n-Hexylcinnamaldehyde
Formula: C₁₅H₂₀O
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD00006989
Núm. CAS: 101-86-0
EINECS: 202-983-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR