6-Heptyn-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1474-5ML
TCIAH1474-5MLEA 95 EUR
TCIAH1474-5ML
6-Heptyn-1-ol ≥97.0% (por GC)
6-Heptyn-1-ol
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 105°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00049198
Núm. CAS: 63478-76-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %