4-Hydroxypyrrolidin-2-one ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-pyrrolidone, 4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
H1573-500MG
TCIAH1573-500MGEA 99 EUR
TCIAH1573-500MG
4-Hydroxypyrrolidin-2-one ≥95.0% (por GC)
4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Número MDL: MFCD01687254
Núm. CAS: 25747-41-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=1, H2O)