Ácido indol-3-acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

I0022-25G I0022-5G
TCIAI0022-25GEA 43 EUR
TCIAI0022-25G TCIAI0022-5G
Ácido indol-3-acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido indol-3-acético
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. Ebullición: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005636
Núm. CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Índice Merck: 14,04964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890c3756018884834d6ef23cd68d83fd25db4919&vid=ea92b80bc98698961996053ae1ddd829b7119fd3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR