5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,5-Dimethylcumene, 3,5-Dimethylisopropylbenzene

I0156-25ML I0156-500ML
TCIAI0156-25MLEA 44 EUR
TCIAI0156-25ML TCIAI0156-500ML
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (por GC)
5-Isopropyl-m-xylene
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148.25 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00026405
Núm. CAS: 4706-90-5
UN: 3295
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR