Isotiocianato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Etilo isotiocianato
I0188-25ML
TCIAI0188-25MLEA 44 EUR
TCIAI0188-25ML
Isotiocianato de etilo ≥97.0% (por GC)
Isotiocianato de etilo
Formula: C₃H₅NS
MW: 87.15 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de fusión: -6
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004820
Núm. CAS: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 1992
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,03815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf38fb20d4d99a66e95841684dc4b38627f923b4&vid=cf38fb20d4d99a66e95841684dc4b38627f923b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %