4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: N-Isopropylhydrazinecarbothioamide

I0418-1G I0418-5G
TCIAI0418-1GEA 40 EUR
TCIAI0418-1G TCIAI0418-5G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Formula: C₄H₁₁N₃S
MW: 133.22 g/mol
Número MDL: MFCD00025144
Núm. CAS: 13431-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&vid=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR