3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0431-25ML I0431-100ML
TCIAI0431-25MLEA 16 EUR
TCIAI0431-25ML TCIAI0431-100ML
3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
3-Isopropenyl-alpha,alpha-dimethylbenzyl isocyanate
Formula: C₁₃H₁₅NO
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080490
Núm. CAS: 2094-99-7
EINECS: 402-440-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %