4-Isopropylantipyrine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Isopropyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Propyphenazone, 4-Isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
I0656-25G
TCIAI0656-25GEA 31 EUR
TCIAI0656-25G
4-Isopropylantipyrine ≥98.0% (por GC)
4-Isopropylantipyrine
Formula: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,31 g/mol
Número MDL: MFCD00053368
Núm. CAS: 479-92-5
EINECS: 207-539-2
Índice Merck: 14,07871
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency