3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester

I0766-25G I0766-5G
TCIAI0766-25GEA 305 EUR
TCIAI0766-25G TCIAI0766-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Formula: C₉H₃F₆NO
MW: 255.12 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00013559
Núm. CAS: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR