Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de isopropilo, Isopropilparabeno

I0817-25G I0817-5G
TCIAI0817-25GEA 39 EUR
TCIAI0817-25G TCIAI0817-5G
Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Isopropilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016468
Núm. CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425ad6a8ae4b3284e742b36e408871d15cfb6713&vid=a9ba9e0b01ef7dab3ae4d88de6fb5cdcd93769f8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to flake
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR