Isoamyl valerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopentyl pentanoate
I0897-25ML
TCIAI0897-25MLEA 48 EUR
TCIAI0897-25ML
Isoamyl valerate ≥98.0% (por GC)
Isoamyl valerate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Pto. Ebullición: 188°C
Número MDL: MFCD00085198
Núm. CAS: 2050-09-1
EINECS: 218-081-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a25881d66d40bcef640afaf0d92a844bc7ca316d&vid=a25881d66d40bcef640afaf0d92a844bc7ca316d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %