2-Isopropil-5-metilanísol ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

I0996-5G I0996-25G
TCIAI0996-5GEA 37 EUR
TCIAI0996-5G TCIAI0996-25G
2-Isopropil-5-metilanísol ≥96.0% (por GC)
2-Isopropil-5-metilanísol
Formula: C₁₁H₁₆O
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD01674973
Núm. CAS: 1076-56-8
EINECS: 214-063-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&vid=e625598d48d75d827fd5e3622e4c9df685e487a8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR