Tetrapropilamonio hidróxido 10% in water para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
I1130-25ML
TCIAI1130-25MLEA 30 EUR
TCIAI1130-25ML
Tetrapropilamonio hidróxido 10% in water para cromatografía en par iónico
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (400nm) max. 0.010