4-Oxovalerato de butilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 18 EUR
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
4-Oxovalerato de butilo ≥98.0% (por GC)
4-Oxovalerato de butilo
Formula: C₉H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 237°C
Densidad: 0,9975 g/cm³ (13 °C)
Pto. de inflamación: 120°C
Número MDL: MFCD00009449
Núm. CAS: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR