Litio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

L0224-25G L0224-500G
TCIAL0224-25GEA 27 EUR
TCIAL0224-25G TCIAL0224-500G
Litio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Litio carbonato

CAS Number: 554-13-2
MDL Number: MFCD00011084
Molecular Formula: CLi2O3
Molecular Weight: 73.89
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 723

Formula: Li₂CO₃
Pto. de fusión: 723 °C
Densidad: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity/Analysis Method >98.0% (T)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR