Ácido láctico ≥85.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

L0226-25G L0226-500G
TCIAL0226-25GEA 18 EUR
TCIAL0226-25G TCIAL0226-500G
Ácido láctico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Ácido láctico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 17°C
Densidad: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&vid=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR