Anaranjado de metilo 0,1% water Titration_for
Proveedor: TCI
Sinónimos: Metilnaranja
M0017-500ML
TCIAM0017-500MLEA 34 EUR
TCIAM0017-500ML
Anaranjado de metilo 0,1% water Titration_for
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Pto. Ebullición: 90
Pto. de inflamación: 38
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Índice Merck: 14,06105
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277f86297a2d82b35756fb18bd3e201f63b773cd&vid=cab60c5c7ebee432b569bcc6df70e7d986788dd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Transition interval (pH) (yellowish red)3.1 to 4.4 (redish yellow)