Guayacol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

M0121-25G M0121-500G
TCIAM0121-25GEA 19 EUR
TCIAM0121-25G TCIAM0121-500G
Guayacol ≥98.0% (por GC)
Guayacol
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002185
Núm. CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f516fcde314fb04777c33413bcc8c7af92fa090&vid=ff9544eee4966bddbc266b3dd9e068a2122cfaa3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR