2-Metil-9,10-antraquinona ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI

M0156-25G M0156-500G M0156-100G
TCIAM0156-25GEA 27 EUR
TCIAM0156-25G TCIAM0156-500G TCIAM0156-100G
2-Metil-9,10-antraquinona ≥99.0% (por GC)
2-Metil-9,10-antraquinona
Formula: C₁₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 236 - 238 °C (10 -rr)
Pto. de fusión: 171…173 °C
Densidad: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001235
Núm. CAS: 84-54-8
EINECS: 201-539-6
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,06021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6827fa784745139bb2ec72192e6a3a424870fa4&vid=b6827fa784745139bb2ec72192e6a3a424870fa4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR