5-Metil-1-hexino ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0271-5ML
TCIAM0271-5MLEA 66 EUR
TCIAM0271-5ML
5-Metil-1-hexino ≥99.0% (por GC)
5-Metil-1-hexino
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: –125 °C
Densidad: 0,7274 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –7°C
Número MDL: MFCD00041610
Núm. CAS: 2203-80-7
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f1364c9729662fb3e0045e8a830e901597ad15b&vid=2f1364c9729662fb3e0045e8a830e901597ad15b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %