3-Metil-1,3-pentadieno cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

M0314-5ML
TCIAM0314-5MLEA 284 EUR
TCIAM0314-5ML
3-Metil-1,3-pentadieno cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
3-Metil-1,3-pentadieno
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: –28°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009277
Núm. CAS: 4549-74-0
UN: 2461
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5180d7f598de2cfa0834956ef009feb16f306c3a&vid=a640a7d8a4b82af95202ad07477a87af90d75ec4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR