1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-[(2-Methoxyphenyl)azo]-2-naphthol, Solvent Red 1, Oil Red 113
M0487-25G
TCIAM0487-25GEA 26 EUR
TCIAM0487-25G
1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol ≥95.0% (by HPLC)
1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278.31 g/mol
Pto. de fusión: 225
Número MDL: MFCD00046377
Núm. CAS: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ccbeb2b77f9a152d74899339fa0b34ca4cd7361&vid=9ccbeb2b77f9a152d74899339fa0b34ca4cd7361&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%