(±)-Ácido 3-metilvalérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
M0569-10G
TCIAM0569-10GEA 59 EUR
TCIAM0569-10G
(±)-Ácido 3-metilvalérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 3-metilvalérico
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002729
Núm. CAS: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a98a03c106b431f1822f907f156a859a3e7e2eb3&vid=a98a03c106b431f1822f907f156a859a3e7e2eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %