MES sal de sodio ≥97.0% (by total nitrogen basis)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 3-Morfolin-1-iletilsulfonato de sodio, MES-Na

M0737-25G
TCIAM0737-25GEA 74 EUR
TCIAM0737-25G
MES sal de sodio ≥97.0% (by total nitrogen basis)
MES sal de sodio
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217.22 g/mol
Número MDL: MFCD00065473
Núm. CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b8e7c7d6a27caa7b2b7c1849915dd913abaa8c&vid=e6b8e7c7d6a27caa7b2b7c1849915dd913abaa8c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR