6-Etil-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

M0772-25ML M0772-500ML
TCIAM0772-25MLEA 16 EUR
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Etil-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Etil-o-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 231 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 0,969 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 111°C
Número MDL: MFCD00007752
Núm. CAS: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&vid=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR